Tisk…
9,9-Dimethylxanthene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 9,9-Dimethyl-9H-xanthene
OR918675-25G OR918675-5G OR918675-100G
APOSOR918675-25GEA 1740 CZK
APOSOR918675-25G APOSOR918675-5G APOSOR918675-100G
9,9-Dimethylxanthene 98%
9,9-Dimethylxanthene
Vzorec: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Bod tání: 35…38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134434
CAS číslo: 19814-75-6