Tisk…
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918607-1G OR918607-250MG OR918607-5G
APOSOR918607-1GEA 5790 CZK
APOSOR918607-1G APOSOR918607-250MG APOSOR918607-5G
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline 98%
N-tert-Butyl-3,5-dimethylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07440135
CAS číslo: 110993-40-3