4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918603-1G
OR918603-5G
APOSOR918603-1GEA
1780
CZK
APOSOR918603-1G
APOSOR918603-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO) 95%
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-methoxy-TEMPO)
Vzorec:
C₁₀H₂₀NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00270334 CAS číslo: 95407-69-5 |