Tisk…
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918559-1G OR918559-250MG
APOSOR918559-1GEA 12830 CZK
APOSOR918559-1G APOSOR918559-250MG
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 98%
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09994888
CAS číslo: 202348-54-7