Tisk…
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR918555-1G OR918555-5G
APOSOR918555-1GEA 744 CZK
APOSOR918555-1G APOSOR918555-5G
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride 99%
Prop-2-ene-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₃H₅ClO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059789
CAS číslo: 14418-84-9
UN: 1760
ADR: 8,III