Tisk…
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918463-1G OR918463-250MG
APOSOR918463-1GEA 7670 CZK
APOSOR918463-1G APOSOR918463-250MG
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methanamine
Vzorec: C₇H₁₅NO
MW: 129.2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738978
CAS číslo: 7179-96-6