Tisk…
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918460-5G
APOSOR918460-5GEA 1620 CZK
APOSOR918460-5G
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol 96%
2-(2,3-Dichlorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
MW: 191,06 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112742
CAS číslo: 114686-85-0