Tisk…
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918454-100G OR918454-25G OR918454-5G
APOSOR918454-100GEA 0 CZK
APOSOR918454-100G APOSOR918454-25G APOSOR918454-5G
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate 96%
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)isocyanurate
Vzorec: C₄₂H₅₇N₃O₆
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01026105
CAS číslo: 40601-76-1