Tisk…
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918388-1G OR918388-5G
APOSOR918388-1GEA 1210 CZK
APOSOR918388-1G APOSOR918388-5G
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde 96%
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253192
CAS číslo: 4925-88-6