Tisk…
3-Methyl-4-heptanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: sec-Butyl Propyl ketone
OR918380-10G OR918380-1G OR918380-5G
APOSOR918380-10GEA 15710 CZK
APOSOR918380-10G APOSOR918380-1G APOSOR918380-5G
3-Methyl-4-heptanone 95%
3-Methyl-4-heptanone
Vzorec: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Bod varu: 156 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 38 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048721
CAS číslo: 15726-15-5