Tisk…
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR918350-1G OR918350-250MG
APOSOR918350-1GEA 1910 CZK
APOSOR918350-1G APOSOR918350-250MG
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid 98%
2-(2,6-Dibromophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₆Br₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832981
CAS číslo: 901310-02-9