Tisk…
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918346-25G OR918346-5G
APOSOR918346-25GEA 8900 CZK
APOSOR918346-25G APOSOR918346-5G
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one 95%
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
Vzorec: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036631
CAS číslo: 25564-22-1