Tisk…
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918319-1G OR918319-250MG
APOSOR918319-1GEA 11380 CZK
APOSOR918319-1G APOSOR918319-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde 95%
2-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864294
CAS číslo: 1177332-23-8