Tisk…
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918316-1G OR918316-5G
APOSOR918316-1GEA 612 CZK
APOSOR918316-1G APOSOR918316-5G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline 95%
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09807547
CAS číslo: 109113-72-6