Tisk…
Chloride ionophore I 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918293-100MG OR918293-1G
APOSOR918293-100MGEA 0 CZK
APOSOR918293-100MG APOSOR918293-1G
Chloride ionophore I 97%
Chloride ionophore I
Vzorec: C₄₄H₂₈ClMnN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012153
CAS číslo: 32195-55-4