Tisk…
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918235-1G OR918235-5G
APOSOR918235-1GEA 695 CZK
APOSOR918235-1G APOSOR918235-5G
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate 95%
Methyl-2-amino-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113109
CAS číslo: 5121-34-6