Tisk…
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918215-1G OR918215-2G
APOSOR918215-1GEA 14920 CZK
APOSOR918215-1G APOSOR918215-2G
2-Methoxybenzenesulphonamide 95%
2-Methoxybenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₉NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06496492
CAS číslo: 52960-57-3