Tisk…
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-1-Benzyloxy-2-propanol, Benzyl (S)-(+)-2-Hydroxypropyl Ether
OR918206-25G OR918206-5G
APOSOR918206-25GEA 9720 CZK
APOSOR918206-25G APOSOR918206-5G
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Hustota: 1,044 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07367008
CAS číslo: 85483-97-2