Tisk…
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918123-100G OR918123-25G
APOSOR918123-100GEA 3770 CZK
APOSOR918123-100G APOSOR918123-25G
1,3-Di(4-pyridyl)propane 95%
1,3-Di(4-pyridyl)propane
Vzorec: C₁₃H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038046
CAS číslo: 17252-51-6