Tisk…
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918101-100MG OR918101-1G OR918101-250MG
APOSOR918101-100MGEA 2440 CZK
APOSOR918101-100MG APOSOR918101-1G APOSOR918101-250MG
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
N-Methyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)methanamine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738983
CAS číslo: 405928-19-0