Tisk…
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-tetrahydropyran
OR918100-1G OR918100-250MG
APOSOR918100-1GEA 3940 CZK
APOSOR918100-1G APOSOR918100-250MG
3-Bromotetrahydro-2H-pyran 96%
3-Bromotetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₅H₉BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07371502
CAS číslo: 13047-01-3