Tisk…
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9181-1G OR9181-5G
APOSOR9181-1GEA 1580 CZK
APOSOR9181-1G APOSOR9181-5G
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
2-Bromo-6-pyrrolidin-1-ylpyridine
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271892
CAS číslo: 230618-41-4