Tisk…
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR918079-1G OR918079-5G
APOSOR918079-1GEA 622 CZK
APOSOR918079-1G APOSOR918079-5G
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Vzorec: C₅H₄ClN₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04969697
CAS číslo: 113336-23-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III