Tisk…
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918069-5G
APOSOR918069-5GEA 8500 CZK
APOSOR918069-5G
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid 95%
2-Oxo-2H-chromene-6-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203567
CAS číslo: 7734-80-7