Tisk…
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR918037-5G
APOSOR918037-5GEA 3540 CZK
APOSOR918037-5G
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Methyl-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Vzorec: C₆H₇BrN₂O₂
MW: 219,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02253785
CAS číslo: 211738-66-8