3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR918025-1G
OR918025-250MG
APOSOR918025-1GEA
13860
CZK
APOSOR918025-1G
APOSOR918025-250MG
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde 95%
3-Ethyl-3-oxetanecarboxaldehyde
Vzorec:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18382018 CAS číslo: 98485-37-1 |