5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917903-1G
OR917903-250MG
APOSOR917903-1GEA
5260
CZK
APOSOR917903-1G
APOSOR917903-250MG
5-Ethynyl-2-methoxypyridine 95%
5-Ethynyl-2-methoxypyridine
Vzorec:
C₈H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10698135 CAS číslo: 663955-59-7 |