Tisk…
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Piperidin-2-ylmethanol
OR917897-1G OR917897-5G
APOSOR917897-1GEA 3640 CZK
APOSOR917897-1G APOSOR917897-5G
((S)-Piperidin-2-yl)methanol 97%
((S)-Piperidin-2-yl)methanol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036291
CAS číslo: 41373-39-1