Tisk…
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917877-10G OR917877-1G OR917877-5G
APOSOR917877-10GEA 9330 CZK
APOSOR917877-10G APOSOR917877-1G APOSOR917877-5G
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine 95%
5-Methyl-2-(2,2,2-trimethylacetamido)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03374646
CAS číslo: 86847-78-1