Tisk…
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)benzoxazole
OR917863-25G
APOSOR917863-25GEA 4140 CZK
APOSOR917863-25G
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole 95%
2-(Methylthio)benzo[d]oxazole
Vzorec: C₈H₇NOS
MW: 165,2100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160027
CAS číslo: 13673-62-6