Tisk…
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917829-1G OR917829-5G
APOSOR917829-1GEA 2400 CZK
APOSOR917829-1G APOSOR917829-5G
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid 95%
(2E)-4-(4-Methylphenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075338
CAS číslo: 20972-36-5