3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9178-1G
OR9178-25G
OR9178-5G
APOSOR9178-1GEA
2490
CZK
APOSOR9178-1G
APOSOR9178-25G
APOSOR9178-5G
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97%
3-(3-Bromophenyl)-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
Vzorec:
C₉H₇BrN₂O Bod tání: 81…83 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08087563 CAS číslo: 160377-57-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...