Tisk…
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917741-1G OR917741-250MG
APOSOR917741-1GEA 17990 CZK
APOSOR917741-1G APOSOR917741-250MG
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
7-Methoxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01662419
CAS číslo: 57543-39-2