Tisk…
2,3-Dihydroxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917737-5G
APOSOR917737-5GEA 2900 CZK
APOSOR917737-5G
2,3-Dihydroxybenzonitrile 95%
2,3-Dihydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₅NO₂
MW: 135,12 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02261930
CAS číslo: 67984-81-0