Tisk…
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917720-1G OR917720-250MG
APOSOR917720-1GEA 3610 CZK
APOSOR917720-1G APOSOR917720-250MG
3-Chloroquinoxalin-2-amine 95%
3-Chloroquinoxalin-2-amine
Vzorec: C₈H₆ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234398
CAS číslo: 34117-90-3