4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
H-DL-Phe(4-I)-OH
OR917657-25G
OR917657-5G
APOSOR917657-25GEA
22420
CZK
APOSOR917657-25G
APOSOR917657-5G
4-Iodo-DL-phenylalanine 97%
4-Iodo-DL-phenylalanine
Vzorec:
C₉H₁₀INO₂ MW: 291.1 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00063066 CAS číslo: 14173-41-2 |