Tisk…
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917584-5G
APOSOR917584-5GEA 1950 CZK
APOSOR917584-5G
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole 97%
3-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
Vzorec: C3H4BrN3
MW: 161,9900 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11109755
CAS číslo: 56616-91-2