Tisk…
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-3-methyl-1H-pyrazole
OR917576-1G
APOSOR917576-1GEA 1490 CZK
APOSOR917576-1G
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole 95%
3-Chloro-5-methyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₄H₅ClN₂
MW: 116,55 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00233972
CAS číslo: 15953-45-4