Tisk…
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4-Dichlorophenyl)methanamine
OR917520-100G OR917520-25G
APOSOR917520-100GEA 7050 CZK
APOSOR917520-100G APOSOR917520-25G
2,4-Dichlorobenzylamine 98%
2,4-Dichlorobenzylamine
Vzorec: C₇H₇Cl₂N
MW: 176,04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008109
CAS číslo: 95-00-1