Tisk…
5-Oxohexanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917515-100G OR917515-25G
APOSOR917515-100GEA 7540 CZK
APOSOR917515-100G APOSOR917515-25G
5-Oxohexanoic acid 98%
5-Oxohexanoic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004412
CAS číslo: 3128-06-1