3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917490-1G
OR917490-250MG
APOSOR917490-1GEA
8270
CZK
APOSOR917490-1G
APOSOR917490-250MG
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,7-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08361796 CAS číslo: 1463-72-5 |