Tisk…
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917483-1G OR917483-25G OR917483-5G
APOSOR917483-1GEA 2900 CZK
APOSOR917483-1G APOSOR917483-25G APOSOR917483-5G
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol 95%
4-Chloro-2-(5-isoxazolyl)phenol
Vzorec: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,61 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00218660
CAS číslo: 86176-56-9