Tisk…
1-Benzylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917442-25G OR917442-5G
APOSOR917442-25GEA 8170 CZK
APOSOR917442-25G APOSOR917442-5G
1-Benzylpyrrole 98%
1-Benzylpyrrole
Vzorec: C₁₁H₁₁N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00963301
CAS číslo: 2051-97-0