4-Propylbenzaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917431-1G
OR917431-25G
OR917431-5G
APOSOR917431-1GEA
695
CZK
APOSOR917431-1G
APOSOR917431-25G
APOSOR917431-5G
4-Propylbenzaldehyde 96%
4-Propylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041870 CAS číslo: 28785-06-0 |