Tisk…
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917429-25G OR917429-5G
APOSOR917429-25GEA 3270 CZK
APOSOR917429-25G APOSOR917429-5G
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol 96%
4-Methyl-1-phenyl-2-pentanol
Vzorec: C₁₂H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209515
CAS číslo: 7779-78-4