Tisk…
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid, 2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoacetic acid, N-(2,6-Dimethylphenyl)oxamic acid, DMPAO, (2,6-Dimethylanilino)(oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)Carbamoyl]formic acid
OR917428-5G
APOSOR917428-5GEA 2860 CZK
APOSOR917428-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid 98%
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Bod tání: 173 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10018453
CAS číslo: 2903-48-2