Tisk…
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917387-25G OR917387-5G
APOSOR917387-25GEA 6580 CZK
APOSOR917387-25G APOSOR917387-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Vzorec: C₁₀H₄O₂S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01927240
CAS číslo: 32281-36-0