Tisk…
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917353-5G
APOSOR917353-5GEA 2400 CZK
APOSOR917353-5G
2-Chloro-5-methylbenzonitrile 95%
2-Chloro-5-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045595
CAS číslo: 4387-32-0