Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methyl 2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
OR917272-1G
OR917272-5G
APOSOR917272-1GEA
3380
CZK
APOSOR917272-1G
APOSOR917272-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)-5-nitrobenzoate
Vzorec:
C₉H₈BrNO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04114313 CAS číslo: 90725-68-1 UN: 3261 ADR: 8,III |