3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
T-1105
OR917252-100G
APOSOR917252-100GEA
3110
CZK
APOSOR917252-100G
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide 98%
3-Hydroxypyrazine-2-carboxamide
Vzorec:
C₅H₅N₃O₂ MW: 139,114 g/mol Bod tání: 270 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00233977 CAS číslo: 55321-99-8 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)